PTCO050
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 50)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
mixture
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Qualified under ISO 9001 Quality management system
- Available with a certificate of analysis and MSDS
- Full traceability to international standards with maximum data accuracy
- Colour values compliant to ASTM D 1209 colour range
- Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
- 12-months of shelf life
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)