Merck
PHR9305
Supelco
1-Naphthol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.17
Beilstein:
1817321
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
gőzsűrűség
4.5 (120 °C, vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 94 °C)
termékcsalád
TraceCERT®
öngyulladási hőmérséklet
1007 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
5 %
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
278-280 °C (lit.)
mp
94-96 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
SMILES string
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)