Merck
SMB00154
Sigma-Aldrich
Picroside III
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H30O13
CAS-szám:
Molekulatömeg:
538.50
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](O[C@@H]3OC=C[C@H]4[C@H](O)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]34)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)ccc1O
InChI
1S/C25H30O13/c1-33-14-8-11(2-4-13(14)27)3-5-16(28)35-9-15-19(30)20(31)21(32)24(36-15)37-23-17-12(6-7-34-23)18(29)22-25(17,10-26)38-22/h2-8,12,15,17-24,26-27,29-32H,9-10H2,1H3/b5-3+/t12-,15-,17-,18+,19-,20+,21-,22+,23+,24+,25-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPHFMUYFANVRJL-JCUBBWBISA-N
Általános leírás
Natural product derived from plant source.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)