Merck
PHL89657
Epiprogoitrin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(S)-2-Hydroxy 3-butenylglucosinolate potassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H18KNO10S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
427.49
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=C[C@H](O)C=C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)