Fontos dokumentumok
T-145
delta9-Tetrahydrocannabinolic acid A-D3 (THCA-A-D3) solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
cannabis testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
Alkalmazás
- Regioselective synthesis and application in cannabinoid profiling: The study presents a method for synthesizing delta9-Tetrahydrocannabinolic acid A-D3 (THCA-A-D3) via the reaction of delta9-Tetrahydrocannabinol-D3 with magnesium methyl carbonate, providing a high-purity THCA-A-D3 reference material for analytical research in cannabinoid quantification, crucial for forensic and pharmaceutical applications (Roth et al., 2012).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2.0 °C