Merck
PHL84116
Scopolamine N-oxide hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(−)Scopolamine N-oxide hydrobromide, Hyoscine N-oxide hydrobromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H21NO5 · HBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
400.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
Br.C[N+]1([O-])C2C[C@@H](CC1C3OC23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO5.BrH/c1-18(21)13-7-11(8-14(18)16-15(13)23-16)22-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11?,12-,13-,14+,15-,16+,18?;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGNNYKWRWHQLCR-RDYQINQZSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)