Merck
PHL84121
Atropine N-oxide hydrochloride
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H23NO4 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
341.83
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
InChI
1S/C17H23NO4.ClH/c1-18(21)13-7-8-14(18)10-15(9-13)22-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;1H/t13-,14+,15?,16?,18?;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTRBWTMEQQSFLO-ICPLZUBISA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)