Merck
PHL84061
Convolamine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Methylphyllalbine, Veratroyltropine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H23NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
305.37
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H23NO4/c1-18-12-5-6-13(18)10-14(9-12)22-17(19)11-4-7-15(20-2)16(8-11)21-3/h4,7-8,12-14H,5-6,9-10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEFPCFUCFQBXDQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)