Merck
PHL84049
Convolvine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
N-Demethylconvolamine, O-Methyl N-demethylphyllalbine, Norconvolamine, Veratroylnortropine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H21NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3cc(c(cc3)OC)OC
InChI
1S/C16H21NO4/c1-19-14-6-3-10(7-15(14)20-2)16(18)21-13-8-11-4-5-12(9-13)17-11/h3,6-7,11-13,17H,4-5,8-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDLNHIIKSUHARQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)