Merck
PHL84060
Methylophiopogonanone A
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(3R)-3-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-6,8-dimethyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H18O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.34
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1[C@H](CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)COC4=C(C)C(O)=C(C)C(O)=C41
InChI
1S/C19H18O6/c1-9-16(20)10(2)19-15(17(9)21)18(22)12(7-23-19)5-11-3-4-13-14(6-11)25-8-24-13/h3-4,6,12,20-21H,5,7-8H2,1-2H3/t12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXTNNJIQILYHJB-GFCCVEGCSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)