Merck
PHL83892
Picfeltarraenin IB
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H64O14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
792.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1[C@@](C(=O)C=C1C(C)C)([C@@H]2[C@@]3([C@]([C@H]4[C@]([C@@H]5CC[C@H](C(C5=CC4)(C)C)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]7O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]7O)O)O)C)O)O)CO)(C(=O)C3)C)(C[C@H]2O)C)C)C
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)