Merck
PHL83522
Macelignan
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(+)-Anwulignan, 4-[(2S,3R)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3-dimethylbutyl]-2-methoxy-phenol, Anwulignan
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H24O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(C[C@H](C)[C@H](C)CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)C=C1
InChI
1S/C20H24O4/c1-13(8-15-4-6-17(21)19(10-15)22-3)14(2)9-16-5-7-18-20(11-16)24-12-23-18/h4-7,10-11,13-14,21H,8-9,12H2,1-3H3/t13-,14+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDDILOVMGWUNGD-UONOGXRCSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Macelignan is a neuroprotective lingan isolated from nutmeg (Myristica fragrans) that protects dopaminergic neurons from inflammatory degeneration. Apparently, the neuroprotective effect of macelignan is mediated by PPARγ activation and arginase-1 expression. Macelignan inhibits LPS induced production of NO as well and inflammatory cytokines including TNF and IL- 1β in primary cultures of microglia.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)