Merck
PHL83503
Gracillin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Diosgenin 3-gracillimatrioside, Dulcamarin C, Lilioglycoside G
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H72O17
CAS-szám:
Molekulatömeg:
885.04
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
C[C@@H]1[C@]2(OC[C@H](C)CC2)O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O[C@]7([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@]9([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O9)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]31[H]
InChI
1S/C45H72O17/c1-19-8-13-45(55-18-19)20(2)30-27(62-45)15-26-24-7-6-22-14-23(9-11-43(22,4)25(24)10-12-44(26,30)5)57-42-39(61-40-36(53)34(51)31(48)21(3)56-40)38(33(50)29(17-47)59-42)60-41-37(54)35(52)32(49)28(16-46)58-41/h6,19-21,23-42,46-54H,7-18H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23+,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34-,35+,36-,37-,38+,39-,40+,41+,42-,43+,44+,45-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQEMAEKYNNOCBY-IEMDQPGHSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)