Merck
PHL80558
Prosapogenin A
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Lilioglycoside D, Ophiopogonin C′, Polyphyllin V, Progenin III, Prosapogenin D′1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H62O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
722.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@H]3CC[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OC[C@@H](CC8)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C3)C
InChI
1S/C39H62O12/c1-18-8-13-39(46-17-18)19(2)28-26(51-39)15-25-23-7-6-21-14-22(9-11-37(21,4)24(23)10-12-38(25,28)5)48-36-34(32(44)30(42)27(16-40)49-36)50-35-33(45)31(43)29(41)20(3)47-35/h6,18-20,22-36,40-45H,7-17H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-,2
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)