Merck
PHL82545
2′′-Galloylhyperin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-galactoside 2′′-gallate, Hyperoside 2′′-gallate, Quercetin 3-β-galactoside 2′′-gallate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H24O16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
616.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
Formátum
neat
SMILES string
OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@H]2[C@H](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O2)=C(C4=CC(O)=C(O)C=C4)O5)=O)C5=C1
InChI
1S/C30H28O15/c1-42-27-18(36)5-12(6-19(27)37)30(41)45-28-21(7-13(10-31)23(38)25(28)40)44-29-24(39)22-17(35)8-14(32)9-20(22)43-26(29)11-2-3-15(33)16(34)4-11/h2-6,8-9,13,21,23,25,28,31-38,40H,7,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICUQMQMFKIFGTO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)