NISTRM8188
Soy-containing solid oral dosage form
NIST®SRM®
kiszerelés
pkg of 13 mg
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Daidzein (C15H10O4), Daidzin(a) (C21H20O9), Genistein (C15H10O5), Genistin(a) (C21H20O10), Glycitein (C16H12O5), Glycitin (C22H22O10)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Daidzein (C15H10O4), Daidzin(a) (C21H20O9), Genistein (C15H10O5), Genistin(a) (C21H20O10), Glycitein (C16H12O5), Glycitin (C22H22O10)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)