Merck
PHL80007
trans-Sinapic acid
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
trans-4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-cinnamic acid, trans-Sinapinic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H12O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: carum cinnamomum melissa salvia thymus zingiber
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)