G005891
HPLC Analysis of Vitamin D2 and D3 on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis® Express C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50538-U)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; (95:5, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1726 psi (119 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 265 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in 90:10, acetonitrile:methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)