Merck
568323-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Szinonimák:
Wide Pore C8 Bioanalytical Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
25 cm × 4.6 mm
külső felület:
100 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C8 (octyl) phase
pórusméret:
300 Å
Mátrix:
silica particle platform
fully porous particle
Terméknév
Discovery® BIO Wide Pore C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
5% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
100 m2/g
felület bevonatolás
4 μmol/m2
Mátrix
silica particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
300 Å
működési pH
2-8
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Discovery BIO Wide Pore C8 exhibits hydrophobicity intermediate between the Discovery BIO Wide Pore C5 and the Discovery BIO Wide Pore C18. The difference in hydrophobicity gives it unique selectivity relative to these other phases. It is ideal for peptide mapping because it provides complementary information compared to a C18 separation. Because of its intermediate hydrophobicity, we also recommend it for method development or scouting work. As with all Discovery BIO Wide Pore phases, the C8 phase gives efficient, symmetrical peaks, exceptional stability, long column lifetime, and LC-MS compatibility.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)