Fontos dokumentumok
24081
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
250
df
0.25 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
60 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
alkalmazás(ok)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
oszloptípus
capillary polar
Általános leírás
USP Code: This column meets USP G16 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(ethylene glycol)
- ≤0.32 mm I.D.: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: 35 °C to 250 °C (isothermal or programmed)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.