Fontos dokumentumok
G001431
HPLC Analysis of Organic Acids on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Discovery C18, 5 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504947)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in [B] water:methanol; (60:40, A:B)
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Homovanillic acid
    p-Toluic acid
    Sorbic acid
    Salicylic acid
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)