Fontos dokumentumok
ES5409
ChromegaChiral Chiral CCA, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
15 cm × 4.6 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
carbamoyl phase
pórusméret:
1000 Å pore size
Mátrix:
fully porous particle
material
stainless steel column
Minőségi szint
termékcsalád
ChromegaChiral
gyártó/kereskedő neve
ES Industries 135251-CCA
kiszerelés
1 ea of
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
carbamoyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
1000 Å pore size
működési pH
2-8
elválasztástechnika
chiral
supercritical fluid (SFC)
Általános leírás
A polysaccharide coated chiral stationary phase and columns which are produced using a unique production process of coating the proven chiral selector, tris-(3,5-di- methylphenyl) carbamoyl amylose on high purity silica gel. ChromegaChiral CCA columns, similar in selectivity to ChiralPak® AD, are available in 3, 5, 10, and 20 micron particle sizes enabling easy scale up from analytical to preparative scale using HPLC or SFC conditions.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)