Fontos dokumentumok
ERMBF446E
Maize GMO Standard ERM-BF446
10% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, ERM®, certified reference material
Szinonimák:
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please click on the below product number:
ERMBF446E
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg