Fontos dokumentumok
ERMBF446C
Maize GMO Standard ERM-BF446
0.1% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, certified reference material, ERM®
Szinonimák:
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please click on the below product number:
ERMBF446C
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)