Fontos dokumentumok
ERMBF444B
DP202216 Maize
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Terméknév
DP202216 Maize (nominal 100% GMO), ERM®, certified reference material
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please click on the below product number:
ERMBF444B
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3