Fontos dokumentumok
ERMBF424D
Maize GMO Standard ERM-BF424
ERM®, certified reference material, for the detection of GMO Maize (59122) with PCR
Szinonimák:
GMO Standard ERM-BF424
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
összetétel
maize (59122), 10%
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF424D
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3