Fontos dokumentumok
ERMBF441E
DBN-09004-6 Soya Bean GMO Standard
nominal 10% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)