MABC86
Anti-Nesprin-2 Antibody, clone K20-478
clone K20-478, from mouse
Szinonimák:
Nesprin-2, Nuclear envelope spectrin repeat protein 2, Nucleus and actin connecting element protein, Protein NUANCE, Synaptic nuclear envelope protein 2, Syne-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
K20-478, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SYNE2(23224)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Nesprin-2 in HA-MKS3 transfected HEK293 whole cell extracts. Immunoprecipitated sample was then subjected to Western Blotting using the same representative lot of antibody (Dawe, H. R., et al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 15): 2716-2626.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Nesperin-2 in IMCDE whole cell extracts. High levels of a 25 kDa ABD-containing isoform was observed only at post-confluence (+72 hours); however, a second major ABD-containing isoform was observed at 55 kDa before and after confluence (Dawe, H. R., et al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 15): 2716-2626.).
Dylight® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific. Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Nesprin-2 in 10 µg of COS-7 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1