Fontos dokumentumok
ERMAC059
Aflatoxin G1 solution
3.78 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
koncentráció
3.78 μg/g in acetonitrile
alkalmazás(ok)
general analytical
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4OC(=O)C5=C(CCOC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h3,5-6,8,17H,2,4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWIYFDMXXLINPU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
ERMAC059
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)