Merck
CRM36431
Supelco
Prosulfocarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
S-Benzyl dipropylthiocarbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H21NOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
251.39
Beilstein:
4804364
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCN(CCC)C(=O)SCc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NOS/c1-3-10-15(11-4-2)14(16)17-12-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,3-4,10-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQLVQOSNDJXLKG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)