Fontos dokumentumok
CRM80832
Cyprodinil Metabolite CGA 304075
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
4-(4-Cyclopropyl-6-methylpyrimidin-2-ylamino)phenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(c2nc(cc(n2)C)C3CC3)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C14H15N3O/c1-9-8-13(10-2-3-10)17-14(15-9)16-11-4-6-12(18)7-5-11/h4-8,10,18H,2-3H2,1H3,(H,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBDZGKRFRHHISM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Cyprodinil Metabolite CGA 304075 is a para-phenol derivative of the anilinopyrimidine fungicide cyprodinil. Although it is formed as a minor degradation product of cyprodinil in plants, it occurs as its major metabolite in animals. Therefore, the residue definition of cyprodinil for its risk assessment and monitoring in foods of animal origin is taken as its sum with CGA 304075 (free and conjugated form). Cyprodinil is approved for its use in the European Union (EU) but due to the lack of a feeding study for the analysis of metabolite CGA 304075, MRLs for cyprodinil in animal commodities have not been proposed yet.
Cyprodinil has to be monitored in the Multiannual Control Programme for Pesticides Residues (MACP), run within the EU and EFTA in/on products of plant origin.
Alkalmazás
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2