Merck
CRM31644
Supelco
Bromuconazole
certified reference material, TraceCERT®, mixture of diastereomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
1-[[4-Bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2-furanyl]methyl]- 1H-1,2,4-triazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H12BrCl2N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
377.06
Beilstein:
8393967
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(c(Cl)c1)C2(CC(Br)CO2)Cn3cncn3
InChI
1S/C13H12BrCl2N3O/c14-9-4-13(20-5-9,6-19-8-17-7-18-19)11-2-1-10(15)3-12(11)16/h1-3,7-9H,4-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJJVPARKXDDIQD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Alkalmazás
Bromuconazole is a fungicide used on a range of crops including cereals, fruit and vegetables. It has a low aqueous solubility and a low volatility. As per the regulation (EC) No 1107/2009 it is approved in the European Union as plant protection product. Maximum residuel levels (MRLs) have been set according Reg. (EU) 2019/90 for bromoconazole (sum of diasteroisomers) for various products of plant and animal origin from 0.01 to 0.2 mg/kg. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Environmental
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)