Merck
94554
Supelco
Formetanate hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H15N3O2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
257.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CNC(=O)Oc1cccc(c1)\N=C\N(C)C
InChI
1S/C11H15N3O2.ClH/c1-12-11(15)16-10-6-4-5-9(7-10)13-8-14(2)3;/h4-8H,1-3H3,(H,12,15);1H/b13-8+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYPKGPZHHQEODQ-FNXZNAJJSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3