Merck
90958
Supelco
2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
analytical standard
Szinonimák:
2-Benzoyl-5-octyloxyphenol, Benzophenone, 2-hydroxy-4-(octyloxy), [2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenylmethanone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7OC6H3(OH)COC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)