822795
TSKgel® SuperMP(PW)-H (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, hydroxylated methacrylate phase
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® SuperMP(PW)-H Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 12 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 22795
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
3.5 cm × 4.6 mm
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
12 μm
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Fizikai forma
Jogi információk
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)