822791
TSKgel® SuperMultiporePW-H (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® SuperMultiporePW-H HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 8 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 22791
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
9 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 6 mm
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
8 μm
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Related Categories
Általános leírás
Fizikai forma
Jogi információk
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)