Fontos dokumentumok
818276
TSKgel® Super-Octyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C8 (octyl) phase
Szinonimák:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
10 cm × 4.6 mm
külső felület:
100 m2/g
részecskeméret:
2.3 μm
mátrix aktív csoport:
C8 (octyl) phase
pórusméret:
140 Å
Mátrix:
silica particle platform
Terméknév
TSKgel® Super-Octyl HPLC Column, phase C8 (octyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
material
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh Super-Octyl, 18276
a címkézés mértéke
5% Carbon, multilayer, endcapped
parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
külső felület
100 m2/g
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
2.3 μm
pórusméret
140 Å
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
TSKgel Super-Octyl columns are packed with monodispersed 2 micron (nominal, mean particle size is 2.3 micron) spherical silica particles covalently bonded with octyl groups. The small particle size makes the Super series the highest efficiency reversed phase columns in the TSKgel product line. The monodispersed packing generates operational back pressures more typical of larger particles allowing the use of higher flow rates than other 2 micron packings and offers less hydrophobicity than TSKgel Super-ODS. TSKgel Super-Octyl is an excellent choice for peptides, proteins, amino acids, tryptic digests, nucleotides, pharmaceutical molecules and food/beverage samples.
Fizikai forma
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)