Fontos dokumentumok
713-0939
HPLC Analysis of Glutathione S-Transferase on TSKgel® G3000SWXL
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: TSKgel G3000SWXL, 30 cm × 7.8 mm I.D., 5 μm particles (808541)
mobile phase: 0.3M sodium chloride/0.05M sodium dihydrogen phosphate, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220nm and enzyme assay
injection: 100μL crude glutathione S-transferase preparation from guinea pig liver (0.7mg)
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analit
Leírás
    Glutathione S-Transferase from equine liver, lyophilized powder, ≥25 units/mg protein
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)