Fontos dokumentumok
59566
Supelco
SUPELCOSIL LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Szinonimák:
Supelguard LC-DP 2CM 2/PK
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
2 cm × 4 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
phenyl phase
pórusméret:
120 Å
Terméknév
SUPELCOSIL LC-DP Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Ügynökség
suitable for USP L11
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 2 ea
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4 mm
mátrix aktív csoport
phenyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Beata Zabrzewska et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 71(4), 563-573 (2014-10-03)
Preservatives are chemical substances whose role is to protect medicinal products against harmful changes caused by microorganisms. They are added to sterile medicinal products, such as eye drops and multidose solutions for injections, as well as to non-sterile products, such