59557
SUPELCOSIL™ LC-CN (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Szinonimák:
Supelguard LC-CN 2CM KIT
About This Item
Javasolt termékek
product name
SUPELCOSIL™ LC-CN Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Ügynökség
suitable for USP L10
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4 mm
mátrix aktív csoport
cyano phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Lábjegyzet
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)