58986
SUPELCOSIL™ LC-CN (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
SUPELCOSIL™ LC-CN 3UM 7.5CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Javasolt termékek
product name
SUPELCOSIL™ LC-CN HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L10
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL™
a címkézés mértéke
4% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.5 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
cyano phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
120 Å
pH-tartomány
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?