59166
SUPELCOSIL™ LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 4 mm
Ügynökség
suitable for USP L3
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL™
parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 4 mm
külső felület
170 m2/g
Mátrix
silica gel, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
silica phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å pore size
pH-tartomány
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
mode of use normal phase HPLC
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Általános leírás
Jogi információk
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?