Fontos dokumentumok
58804
Deburring Tool
configured for 1/16 in. tubing
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
kiszerelés
pkg of 1 ea
kompatibilitás
configured for 1/16" tubing
Általános leírás
Deburring tool is an accessory that can be used with 1/6 in. tubing for dressing it without distortion after being smooth-cut using the tubing cutter.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)