5.00878
Vitamin E
dry powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
(±)-α-Tocopherol, Vitamin E dry powder, DL-all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
dry powder
solid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
sűrűség
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3