Fontos dokumentumok
58230C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
15 cm × 4 mm
külső felület:
170 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 (octadecyl) phase
pórusméret:
120 Å
Mátrix:
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Terméknév
SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
SUPELCOSIL
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
11.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.1 μmol/m2
Mátrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
pH
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
A general purpose hydrophobic alkyl phase that is very retentive and gives good peak shape for a wide variety of compounds.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtét patron
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)