Fontos dokumentumok
54792
Supelco
LiChrospher® Si-60 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
Terméknév
LiChrospher® Si-60 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
gyártó/kereskedő neve
LiChrospher®
Minőségi szint
Paraméterek
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
650 m2/g
Mátrix
silica gel
mátrix aktív csoport
silica phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
60 Å
60 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Általános leírás
LiChrospher® is a reliable and versatile spherical silica sorbent, which is traditionally produced and available with different modifications. LiChrospher® Si 60 (5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm) is ideal for normal-phase HPLC chromatography separations.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)