Fontos dokumentumok
581320-U
Ascentis® C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® C18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
25% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
5 cm × 4.6 mm
külső felület
450 m2/g
felület bevonatolás
3.7 μmol/m2
szennyeződések
<5 ppm metals
matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
100 Å
operating pH range
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Ascentis C18 is an extremely stable and reliable first choice HPLC column that gives symmetric peak shape and excellent retention even for difficult compounds.
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent retention
- Symmetric peak shape
- High reproducibility
- Complete LC-MS compatibility
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtét patron
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?