577340-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Szinonimák:
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pack of 3 ea
a címkézés mértéke
6.5% Carbon loading
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
patron H × belső átmérő
0.5 cm × 4.6 mm
külső felület
135 m2/g
matrix
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
AQ-C18, polar modified bonding phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å pore size
operating pH range
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)