Fontos dokumentumok
577106-U
Supelco
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
10 cm × 3 mm
külső felület:
90 m2/g
részecskeméret:
2.7 μm
mátrix aktív csoport:
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
pórusméret:
160 Å pore size
Mátrix:
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Terméknév
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L62
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
4.5% Carbon loading
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
oszlop H × belső átmérő
10 cm × 3 mm
külső felület
90 m2/g
Mátrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
160 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Ascentis® Express 160 Å C30 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the wider-pore 160 Å Fused-Core® particle design to provide adequate spacing for the long-chain C30 ligands. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The endcapped triacontylsilane stationary phase of the C30 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for hydrophobic, long-chain, structural isomers such as vitamins and lipids.
Analízis megjegyzés
The target analytes include hydrophobic analytes, lipids, carotenoids, and fat soluable vitamins (A, D, E, K).
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)