Fontos dokumentumok
575652-U
Supelco
SPE 96-Deep Square Well Collection Plate
well volume 1 mL, polypropylene, pk of 50
Szinonimák:
PK50 1ML PP 96 SQUARE WELL COLLECTION PLATES
About This Item
UNSPSC kód:
41115854
NACRES:
NB.21
material
polypropylene
kiszerelés
pk of 50
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
lyuktérfogat
1 mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.